CDS014335
5-(2-thienyl)-3-isoxazolecarbaldehyde
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H5NO2S
Poids moléculaire :
179.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
O=Cc1cc(on1)-c2cccs2
InChI
1S/C8H5NO2S/c10-5-6-4-7(11-9-6)8-2-1-3-12-8/h1-5H
Clé InChI
ICENILRKNUKRPB-UHFFFAOYSA-N