CDS011471
3-fluoro-2-methoxybenzoic acid
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H7FO3
Poids moléculaire :
170.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
COc1c(F)cccc1C(O)=O
InChI
1S/C8H7FO3/c1-12-7-5(8(10)11)3-2-4-6(7)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
MEOOXZGGYVXUSG-UHFFFAOYSA-N