CDS009124
3-amino-2,2-dimethyl-propionic acid ethyl ester hydrochloride
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H16ClNO2
Poids moléculaire :
181.66
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
Cl.CCOC(=O)C(C)(C)CN
InChI
1S/C7H15NO2.ClH/c1-4-10-6(9)7(2,3)5-8;/h4-5,8H2,1-3H3;1H
Clé InChI
HAWROYHPFXYIGS-UHFFFAOYSA-N