CDS003770
2-pyrazine acetic acid
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H6N2O2
Poids moléculaire :
138.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
OC(=O)Cc1cnccn1
InChI
1S/C6H6N2O2/c9-6(10)3-5-4-7-1-2-8-5/h1-2,4H,3H2,(H,9,10)
Clé InChI
PSDADIDIQCPEQC-UHFFFAOYSA-N