CBR01238
3′-Fluorobiphenyl-3-carboxylic acid
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H9FO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
OC(=O)c1cccc(c1)-c2cccc(F)c2
InChI
1S/C13H9FO2/c14-12-6-2-4-10(8-12)9-3-1-5-11(7-9)13(15)16/h1-8H,(H,15,16)
Clé InChI
MZZYPWIFSCZUHN-UHFFFAOYSA-N