C30000
4-Chlorobutyronitrile
97%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.442 (lit.)
Point d'ébullition
195-197 °C (lit.)
Densité
1.095 g/mL at 20 °C
Chaîne SMILES
ClCCCC#N
InChI
1S/C4H6ClN/c5-3-1-2-4-6/h1-3H2
Clé InChI
ZFCFBWSVQWGOJJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
185.0 °F
Point d'éclair (°C)
85 °C