BR778312
BRAND® centrifuge tube, beaded rim
volume 15 mL, conical bottom, graduated
Synonyme(s) :
Centrifuge tubes, Tubes
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
AR-Glass
conical bottom
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
RCF 3,500 × g
graduated
Conditionnement
pack of 10
Fabricant/nom de marque
BRAND 778312
Volume
15 mL