BOG00038
3-(2-Methylphenyl)-5-phenyl-1,2,4-oxadiazole
97%, AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H12N2O
Poids moléculaire :
236.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
solid
Chaîne SMILES
Cc1ccccc1-c2noc(n2)-c3ccccc3
InChI
1S/C15H12N2O/c1-11-7-5-6-10-13(11)14-16-15(18-17-14)12-8-3-2-4-9-12/h2-10H,1H3
Clé InChI
UPWQKWQWFBYGFM-UHFFFAOYSA-N