BMSH3770SE
Benchmark Magnetic 7 x 7 inch Stirrer
AC/DC input 230 V, EuroPlug
Synonyme(s) :
stirrer, stirring, magnetic Stirrers, , ceramic top stirrer,
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
ceramic platform
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific H3770-S-E
Paramètres
150-1500 rpm speed
Plaque/Plateau, l × L
18 cm × 18 cm
Description générale
Application
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :