BMSH2020EUK
Benchmark RotoTherm Incubated Rotator with tube holders
AC/DC input 230 V, UK plug
Synonyme(s) :
incubator, rotator, mixing, rocking, rototherm
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
positions <96
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific H2020-E-UK
Paramètres
temp. range at Ambient +5 to 60 °C
Larg. × L × H
30 cm × 22 cm × 23 cm
Description générale
Application
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :