BLN00052
5-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H3ClIN3
Poids moléculaire :
279.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
IC1=NNC2=NC=C(Cl)C=C21
InChI
1S/C6H3ClIN3/c7-3-1-4-5(8)10-11-6(4)9-2-3/h1-2H,(H,9,10,11)
Clé InChI
NPNSPKVLIQNOMB-UHFFFAOYSA-N