ALD00613
PSI2
Synonyme(s) :
Ψ2, 2-(Perfluorophenoxy)-1,3,2-dithiaphospholane 2-sulfide, Achiral phosphorus-sulfur Incorporation reagent
About This Item
Produits recommandés
Application
Learn more about PI and PSI reagents
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
ALD00613-500MG | 4065265395885 |
ALD00613-25G | 4065265041515 |
ALD00613-500G | 4065265041522 |
ALD00613-5G | 4065265041539 |