Principaux documents
96720
Sigma-Aldrich
Z-Tle-OH (dicyclohexylammonium) salt
≥99.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Z-L-tert-Leucine (dicyclohexylammonium) salt
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CCH(NHCOOCH2C6H5)COOH · HN(C6H11)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
446.62
Beilstein:
3831936
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥99.0% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D −6.5±1°, c = 1% in methanol
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
163-167 °C
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(C)(C)[C@H](NC(=O)OCc3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C14H19NO4.C12H23N/c1-14(2,3)11(12(16)17)15-13(18)19-9-10-7-5-4-6-8-10;1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h4-8,11H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17);11-13H,1-10H2/t11-;/m1./s1
Clé InChI
ZZVHEFCADXTNTP-RFVHGSKJSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable