936189
AdQPhos
Synonyme(s) :
1,2,3,4,5-Pentaphenyl-1′-(di-adamantylphosphino)ferrocene
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥90%
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: Cross Couplings
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Groupe fonctionnel
phosphine
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
C=1C=CC(=CC1)C=23C4(C=5C=CC=CC5)=C6(C=7C=CC=CC7)[C-]8(C=9C=CC=CC9)C2(C=%10C=CC=CC%10)[Fe+2]%11%12%13%143468[CH]=%15[CH]%14=[CH]%13[C-]%12(P(C%16%17CC%18CC(CC(C%18)C%16)C%17)C%19%20CC%21CC(CC(C%21)C%19)C%20)[CH]%15%11
InChI
InChI=1S/C35H25.C25H34P.Fe/c1-6-16-26(17-7-1)31-32(27-18-8-2-9-19-27)34(29-22-12-4-13-23-29)35(30-24-14-5-15-25-30)33(31)28-20-10-3-11-21-28;1-2-4-23(3-1)26(24-11-17-5-18(12-24)7-19(6-17)13-24)25-14-20-8-21(15-25)10-22(9-20)16-25;/h1-25H;1-4,17-22H,5-16H2;/q2*-1;+2
Clé InChI
IQEGBICLOWIZDH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Further, by merging with micellar catalysis, this catalytic system demonstrated the feasibility of enabling α-arylation reactions under mild aqueous conditions. This approach provides an environmentally benign alternative to toxic/hazardous solvents like 1,4-dioxane or NMP, bringing modern organic synthesis closer to being ideally sustainable.
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable