Principaux documents
935999
Sigma-Aldrich
Sodium triflate solution
greener alternative
in Bis(2-methoxyethyl) ether, 1.0 M NaTfO in diglyme, battery grade
Synonyme(s) :
1.0 M NaTfO in diglyme
About This Item
Code UNSPSC :
12352600
Qualité
battery grade
Niveau de qualité
Forme
solution
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentration
0.95-1.10 M (NaPF6)
Impuretés
≤100 ppm H2O
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤200 ppm
sulfate (SO42-): ≤200 ppm
Application(s)
battery manufacturing
Autre catégorie plus écologique
Description générale
Our battery grade sodium triflate solution in bis(2-methoxyethyl) ether (diglyme) is a clear solution containing 1.0 M sodium triflate dissolved in diglyme. To perform optimally in battery applications, we strictly minimize impurities including low moisture, low trace metals, low chloride, and low sulfate.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Click here for more information.
Application
Our 1.0 M NaTfO in diglyme, battery grade is an electrolyte designed for use in sodium-ion batteries (SIBs) and sodium superoxide (NaO2) batteries.[1,2] Studies have found that diglyme-based electrolytes can be used in sodium-ion batteries with graphite anode by overcoming the lack of suitable binary intercalation compounds in Na-C system.[3] Ether based electrolytes have the ability to trigger the highly reversible co-intercalation of sodium ions with an ether solvent into graphite, and form a stable solid electrolyte interphase (SEI).[4]
Produit(s) apparenté(s)
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
134.6 °F
Point d'éclair (°C)
57 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :