935522
Palladium(II) sulfate dihydrate
≥99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Palladium monosulfate dihydrate, Palladium salt dihydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for analytical purposes
Niveau de qualité
Essai
≥99.9% trace metals basis
43.2-46.0% Pd basis (gravimetric)
Forme
powder or crystals (or Chunk(s))
Impuretés
≤1000 ppm (trace metals analysis)
Couleur
dark red to brown
pH
1-9
Solubilité
water: soluble
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable