933724
Linear polyethylenimine-block-poly(ethylene glycol)
PEG average Mn 5,000, PEI average Mn 10,000
Synonyme(s) :
PEG-PEI, PEG-b-PEI, Poly(ethylene glycol)-block-polyethylenimine
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder or solid
Niveau de qualité
Poids mol.
PEG Mn 5,000 Da
PEG average Mn 5,000
PEI Mn 10,000 Da
PEI average Mn 10,000
Couleur
white to pale yellow
Température de stockage
2-8°C
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable