Principaux documents
933600
Sigma-Aldrich
(S)-N-(3-Methyl-1-(phenylthio)butan-2-yl)acetamide
≥95%
Synonyme(s) :
N-[(1R)-2-Methyl-1-[(phenylthio)methyl]propyl]acetamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H19NOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
powder
Groupe fonctionnel
amide
thioether
Température de stockage
−20°C
Application
(S)-N-(3-Methyl-1-(phenylthio)butan-2-yl)acetamide is a ligand developed by Yafei Ji, active in Pd-based diolefination reactions.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable