Principaux documents
931640
Sigma-Aldrich
Fmoc-L-W7N-OH
Novabiochem®, ≥95%
Synonyme(s) :
(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)propanoic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C25H21N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
427.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.21
Forme:
powder
Essai:
≥95%
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
powder
Pf
229-234 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[nH]1c2ncccc2c(c1)C[C@H](NC(=O)OCC3c4c(cccc4)c5c3cccc5)C(=O)O
InChI
1S/C25H21N3O4/c29-24(30)22(12-15-13-27-23-16(15)10-5-11-26-23)28-25(31)32-14-21-19-8-3-1-6-17(19)18-7-2-4-9-20(18)21/h1-11,13,21-22H,12,14H2,(H,26,27)(H,28,31)(H,29,30)/t22-/m0/s1
Clé InChI
SEWQKWXKJVYKOO-QFIPXVFZSA-N
Application
Fmoc-L-W7N-OH is an arginine analog that can be used to prepare novel peptides for usage as putative therapeutics or in the elucidation of structure-activity relationships.
Informations légales
Product of Peptidream
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable