922870
TpOx-Ph-p-Me
Synonyme(s) :
2,3,6,11,12-Pentakis(pentyloxy)-8-(p-tolyl)triphenyleno[1,2-d]oxazole
About This Item
Produits recommandés
Description
Polymorph crystalline phase: Solid, Discotic Liquid Crystal, Isotropic
Niveau de qualité
Température de transition
crystalline phase to discotic phase 107 °C (heating)
discotic phase to isotropic phase 190 °C (heating)
Solubilité
soluble (THF > 1 mg/mL, DMSO < 0.33 mg/mL, DCM > 1 mg/mL)
λmax
270 nm in ethyl acetate
εmax
134,000 M-1cm-1
Fluorescence
λem 455 nm, quantum yield 0.56 (pSS(nm) = 185; Fluorescence lifetime (ns) = 4.69)
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
- Fluorescent dye staining
- Organic semiconductor for organic electronic and photonic applications
- Multi-photon microscopy
Stockage et stabilité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3