Principaux documents
919306
Sigma-Aldrich
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
amine functionalized, fluorescence λem 560 nm, 1 mg/mL in water
Synonyme(s) :
Fluorescent nanocrystals, QDs
About This Item
Formule linéaire :
CdSe/ZnS
Code UNSPSC :
26111700
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
liquid
Niveau de qualité
Concentration
1 mg/mL in water
Fluorescence
FWHM 23-28 nm
λem 560 nm
, quantum yield ≥50%
Groupe fonctionnel
amine
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Reactive group: Amine
Application
CdSe/ZnS quantum dots (QDs) with carboxylic acid in water.The unique size and composition tunable electronic property of these very small, semiconducting quantum dots make them very appealing for a variety of applications and new technologies. Applications include biomedical imaging and sensing, diagnostics, displays and photovoltaics.
Attention
Do not freeze.
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Bioconjugation of quantum dots: Review & impact on future application.
Foubert A, et al.
Trends in Analytical Chemistry, 83, 31-48 (2016)