91040
Glyceryl trioctanoate
technical, ≥90% (GC)
Synonyme(s) :
1,2,3-Tricapryloylglycerol, 1,2,3-Trioctanoylglycerol, Glycerol tricaprylate, Glycerol trioctanoate, Glyceryl tricaprylate, Tricaprylin, Trioctanoin
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical
Pureté
≥90% (GC)
Forme
liquid
Point d'ébullition
233 °C/1 mmHg (lit.)
Densité
0.956 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES
CCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC
InChI
1S/C27H50O6/c1-4-7-10-13-16-19-25(28)31-22-24(33-27(30)21-18-15-12-9-6-3)23-32-26(29)20-17-14-11-8-5-2/h24H,4-23H2,1-3H3
Clé InChI
VLPFTAMPNXLGLX-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
awg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves