90440
Triethylene glycol monobutyl ether
technical, ~70% (GC)
Synonyme(s) :
Butyltriglycol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical
Niveau de qualité
Essai
~70% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.441
pb
265-350 °C (lit.)
Densité
0.990 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OCCOCCOCCOCCCC
InChI
1S/C10H22O4/c1-2-3-5-12-7-9-14-10-8-13-6-4-11/h11H,2-10H2,1H3
Clé InChI
COBPKKZHLDDMTB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- In the synthesis of superparamagnetic iron oxide nanoparticles by thermal decomposition method.
- in the removal of CO2 due to its solubilize CO2.
It can also be used as a reactant in the preparation of polyether adducts of bis(1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-pentanedionato)barium.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
291.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
144.0 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter