Principaux documents
903620
Sigma-Aldrich
Pregnanediol-2,3,4,20,21-13C5 glucuronide sodium salt
≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C5C22H43NaO8
Poids moléculaire :
523.58
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.24
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Niveau de qualité
Essai
≥95% (CP)
Forme
powder
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+5
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@]1(CCC2C3CC[C@@]4(C)C2CC[C@@H]4[13C@H](O)[13CH3])[C@]3(C)C[13CH2][13C@@H](O[C@H]5O[C@@H]([C@@H]([C@H](C5O)O)O)C([O-])=O)[13CH2]1.[Na+]
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable