901615
Molybdenum sulfide
Single crystalline monolayer flakes on sapphire
Synonyme(s) :
MoS2 Flakes, Moly sulfide, Monolayer moly sulfide
About This Item
Produits recommandés
Forme
film
Application
Attention
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable