901467
Molybdenum selenide
single crystalline monolayer flakes on sapphire
Synonyme(s) :
MoSe2 flakes, Moly selenide, Monolayer moly selenide
About This Item
Forme
film
Densité
6.9 g/cm3
Application
Attention
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable