900811
(S)-2-(2,3-Bis(dicyclohexylamino)cyclopropenimine)-3-phenylpropan-1-ol hydrochloride
≥95%
Synonyme(s) :
(βS)-β-[[2,3-bis(dicyclohexylamino)-2-cyclopropen-1-ylidene]amino]-benzenepropanol hydrochloride (1:1), Dicyclohexyl cyclopropenimine, Lambert cyclopropenimine catalyst
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
powder or solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reaction type: Asymmetric synthesis
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Groupe fonctionnel
amine
hydroxyl
imine
phenyl
Autre catégorie plus écologique
, Aligned
Chaîne SMILES
Cl.N(C6CCCCC6)(C5CCCCC5)C1=C(C1=NC(CO)Cc4ccccc4)N(C3CCCCC3)C2CCCCC2
Clé InChI
RTCSAEOYHXMTHG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Autres remarques
Cyclopropenimine-Catalyzed Enantioselective Mannich Reactions of tert-Butyl Glycinates with N-Boc-Imines
Transition State Analysis of Enantioselective Bronsted Base Catalysis by Chiral Cyclopropenimines
Structure-activity relationship studies of cyclopropenimines as enantioselective Bronsted base catalysts
Asymmetric Bronsted Base-Catalyzed and -Directed [3+2] Cycloaddition of 2-Acyl Cycloheptatrienes with Azomethine Ylides
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable