Key Documents
900568
Sigma-Aldrich
2-Ketoglutaric acid-13C5
≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
Synonyme(s) :
2-Ketopentanedioic acid-13C5, 2-Oxoglutaric acid-13C5, 2-Oxopentanedioic acid-13C5
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C5H6O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.06
Code UNSPSC :
12352106
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
bio NMR: suitable
Changement de masse
M+5
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable