900223
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
carboxylic acid, fluorescence λem 600 nm, 1 mg/mL in H2O
Synonyme(s) :
Fluorescent nanocrystals, QDs
Forme
dispersion
Concentration
1 mg/mL in H2O
Fluorescence
λem 600 nm
λem 600 nm±10 nm, quantum yield >50%
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Attention
Informations légales
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)