900197
Reduced graphene oxide
stabilized with poly(sodium 4-styrenesulfonate), 10 mg/mL, dispersion in H2O
Synonyme(s) :
PSS-rGO, rGO
About This Item
Produits recommandés
Forme
dispersion in H2O
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentration
10 mg/mL
Autre catégorie plus écologique
, Enabling
Chaîne SMILES
OC1=CC=C2C3=C1C(C=C(O)C4=C56)=C5C7=C8C9=C%10C%11=C%12C%13=C%14C%15=C%16C%17=C%18C(C(C(C%19=CC=C%20O)=C(C(O)=O)C=C%21%22)=C%21C%23=C%18C%24=C%16C%25=C%14C%26=C%12C%27=C%10C%28=C8C6=C%29=C%30C%28=C%31C%27=C%32C%26=C%33C%25=C%34C%24=C%35C%23=C%36C%22=CC(O)=C
Description générale
Application
- Non-covalent functionalization with PSS molecules prevents rGO from aggregation.
- Preparation for nanocomposite with water-dispersed graphene.
- Electrochemical sensors with water-dispersed graphene.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable