808105
Graphite
flakes, ≥98% carbon basis, +200 mesh particle size (≥70%), natural
Synonyme(s) :
Graphite grade 3610
About This Item
Produits recommandés
Qualité
natural
Pureté
≥98% carbon basis
Forme
flakes
Taille des particules
+200 mesh (75μ, ≥70%)
Pf
3652-3697 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[C]
InChI
1S/C
Clé InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Graphene precursor
- Inorganic source of carbon
- Filler
- Thermal additive
- Re-carburizer
- Casting powders
- Drilling fluids
- Plastic additive
- Rubber additive
- Tint/pigment
- Lubricant
- Chemically resistant additive
- EMF absorber
- Milling and sieving
- General inert filler-additive
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable