Principaux documents
807931
Sigma-Aldrich
Copper
nanowires, diam. × L ~100 nm (±20 nm) × 20~30 μm, ~5 mg/mL (in IPA)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Cu
Poids moléculaire :
63.55
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
nanowires
Concentration
~5 mg/mL (in IPA)
Diam. × L
~100 nm (±20 nm) × 20~30 μm
Température de stockage
2-8°C
Application
Copper nanowires find applications in flexible electronics, transparent electrodes, photocatalysis, solar cells and as shape memory material [1, 2, 3].
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
53.6 °F
Point d'éclair (°C)
12 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1