798754
Cyclohexyl-α-MIDA-boryl aldehyde
Synonyme(s) :
MIDA071, Cyclohexyl(6-methyl-4,8-dioxo-1,3,6,2-dioxazaborocan-2-yl)acetaldehyde
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Niveau de qualité
Forme
powder
Groupe fonctionnel
aldehyde
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)C(C=O)C2CCCCC2
InChI
1S/C13H20BNO5/c1-15-7-12(17)19-14(20-13(18)8-15)11(9-16)10-5-3-2-4-6-10/h9-11H,2-8H2,1H3
Clé InChI
UKMSPFKCLXGRMA-UHFFFAOYSA-N
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
The Yudin laboratory is known for the development of amphoteric molecules and their application in synthesis. The corresponding reagents possess nucleophilic and electrophilic functional groups that do not prematurely react with each other.