798495
Titanium dioxide
22 nm, nanocrystalline colloidal paste for transparent film, >95% (anatase (XRD))
Synonyme(s) :
Nanocrystalline TiO2, TiO2 paste, Titania paste
About This Item
Produits recommandés
Description
Metals purity: ≤ 11 ppm Fe, Na and K (ICP)
Rheology at shear rate: 0.428 at 1000cm-1 (Pa.s)
Rheology at shear rate: 1850 at 0.01 cm-1 (Pa.s)
Pureté
>95% (anatase (XRD))
Forme
paste (nanocrystalline colloid)
Concentration
16 wt. %
Taille des particules
22 nm
22-25 nm (BET)
Dimension de pores
21-22 nm average pore size (BET)
60-65 % porosity (BET)
pH
<1
Conductivité
96.4 mS/cm
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable