797472
2-Boc-6-hydroxy-8-oxa-2-azaspiro[3.4]octane
≥95%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95%
Forme
liquid
Groupe fonctionnel
ether
hydroxyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(CO1)CC21CN(C(OC(C)(C)C)=O)C2
InChI
1S/C11H19NO4/c1-10(2,3)16-9(14)12-6-11(7-12)4-8(13)5-15-11/h8,13H,4-7H2,1-3H3
Clé InChI
PWCXTAYTSYDZTN-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Spirocyclic modules containing four-membered rings are currently of growing interest to discovery chemists.