Principaux documents
797456
Sigma-Aldrich
2-Boc-8-oxo-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octane
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H17NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
95%
Forme
powder
Pf
63-68 °C
Groupe fonctionnel
ether
ketone
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C(CCO1)C21CN(C(OC(C)(C)C)=O)C2
InChI
1S/C11H17NO4/c1-10(2,3)16-9(14)12-6-11(7-12)8(13)4-5-15-11/h4-7H2,1-3H3
Clé InChI
ITVGWURCDQLPGN-UHFFFAOYSA-N
Application
Spirocyclic building block was first synthesized by Carreira and coworkers which provides a new area of chemical space with straightforward functional handles for further diversification.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Spirocyclic modules containing four-membered rings are currently of growing interest to discovery chemists.