797375
4,4′,4′′,4′′′-(Ethene-1,1,2,2-tetrayl)tetraphenol
Synonyme(s) :
4,4′,4′′,4′′′-(1,2-Ethenediylidene)tetrakisphenol, TPE-TOH, Tetra(4-hydroxyphenyl)ethylene
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Chaîne SMILES
OC(C=C1)=CC=C1C(C2=CC=C(O)C=C2)=C(C3=CC=C(O)C=C3)C4=CC=C(O)C=C4
InChI
1S/C26H20O4/c27-21-9-1-17(2-10-21)25(18-3-11-22(28)12-4-18)26(19-5-13-23(29)14-6-19)20-7-15-24(30)16-8-20/h1-16,27-30H
Clé InChI
QQUZHNPGWNIYMK-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Organic Light-emitting Diodes (OLEDs) are solid-state devices that transform electrical energy into light. OLEDs are considered the next generation technology for high-resolution flexible displays and solid state lighting, attracting intense scientific and industrial interest.