Principaux documents
776076
Sigma-Aldrich
Glyceryl-2-13C trioleate
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13CC56H104O6
Poids moléculaire :
886.42
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
97% (CP)
Forme
liquid
Technique(s)
bio NMR: suitable
Changement de masse
M+1
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)O[13CH](COCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)COCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/C57H108O4/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-52-59-54-56(55-60-53-50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2)61-57(58)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h25-30,56H,4-24,31-55H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27-/i56+1
Clé InChI
BQHQAPRKFCLFHD-QADNKTHISA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable