Principaux documents
775010
Sigma-Aldrich
4-Nitrobenzonitrile-(cyano-13C,15N)
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 97% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13CC6H415NNO2
Poids moléculaire :
150.10
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352102
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Essai
97% (CP)
Forme
solid
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[15N]#[13C]C1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1
InChI
1S/C7H4N2O2/c8-5-6-1-3-7(4-2-6)9(10)11/h1-4H/i5+1,8+1
Clé InChI
NKJIFDNZPGLLSH-LXCUQPLXSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable