772631
Gallium
pieces, 99.99999% trace metals basis
Synonyme(s) :
Gallium element
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.99999% trace metals basis
Forme
pieces
(metallic liquid or solid (ambient temp dependent))
Résistivité
25.795 μΩ-cm, 30°C
Point d'ébullition
2403 °C (lit.)
Pf
29.8 °C (lit.)
Densité
5.904 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Ga]
InChI
1S/Ga
Clé InChI
GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
The unique properties of the rare-earth elements and their alloys have brought them from relative obscurity to high profile use in common hightech applications.