769541
Strontium hydroxide octahydrate
≥97%
Synonyme(s) :
Strontium dihydroxide octahydrate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97%
97.0-103.0% (T)
Forme
solid
Impuretés
≤0.02% total nitrogen
≤2.0% carbonate (as SrCO3)
Densité
1.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.01%
Traces de cations
Ba: ≤0.1%
Ca: ≤0.05%
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
Chaîne SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O[Sr]O
InChI
1S/10H2O.Sr/h10*1H2;/q;;;;;;;;;;+2/p-2
Clé InChI
UJPWWRPNIRRCPJ-UHFFFAOYSA-L
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable