Principaux documents
76854
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-5,5′-Dichloro-2,2′-bis(diphenylphosphino)-6,6′-dimethoxy-1,1′-biphenyl
≥97.0% (H-NMR)
Synonyme(s) :
(−)-(5,5′-Dichloro-6,6′-dimethoxy-1,1′-biphenyl)-2,2′-diyl-bis(diphenylphosphine), (−)-2,2′-Bis(diphenylphosphino)-5,5′-dichloro-6,6′-dimethoxy-1,1′-biphenyl, (S)-(−)-Cl-MeO-BIPHEP
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C38H30Cl2O2P2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
651.50
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥97.0% (H-NMR)
Forme
crystals
Activité optique
[α]20/D −59.0±4°, c = 1% in chloroform
Groupe fonctionnel
chloro
phosphine
Chaîne SMILES 
COc1c(Cl)ccc(P(c2ccccc2)c3ccccc3)c1-c4c(OC)c(Cl)ccc4P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C38H30Cl2O2P2/c1-41-37-31(39)23-25-33(43(27-15-7-3-8-16-27)28-17-9-4-10-18-28)35(37)36-34(26-24-32(40)38(36)42-2)44(29-19-11-5-12-20-29)30-21-13-6-14-22-30/h3-26H,1-2H3
Clé InChI
GCBRCSSVOVNEIX-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
produced by Bayer
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable