Key Documents
764140
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-hexylthiophene
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H15BrS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.5265
Densité
1.2225 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
bromo
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCc1csc(Br)c1
InChI
1S/C10H15BrS/c1-2-3-4-5-6-9-7-10(11)12-8-9/h7-8H,2-6H2,1H3
Clé InChI
IKXKKFNSZQNRFR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable