Key Documents
761184
Sigma-Aldrich
1,2-Dimethoxyethane-(methoxy-13C)
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13CC3H10O2
Poids moléculaire :
91.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
97% (CP)
Forme
liquid
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
COCCO[13CH3]
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3/i1+1
Clé InChI
XTHFKEDIFFGKHM-OUBTZVSYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
41.0 °F
Point d'éclair (°C)
5 °C