Principaux documents
760838
Sigma-Aldrich
Allyl tetraisopropylphosphorodiamidite
95%
About This Item
Formule linéaire :
[[(CH3)2CH]2N]2POCH2CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.466 (lit.)
n20/D 1.467
pb
114-117 °C/0.4 mmHg (lit.)
Densité
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
0.910 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)N(C(C)C)P(OCC=C)N(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C15H33N2OP/c1-10-11-18-19(16(12(2)3)13(4)5)17(14(6)7)15(8)9/h10,12-15H,1,11H2,2-9H3
Clé InChI
ZTEGHJIXOZLSOH-UHFFFAOYSA-N
Application
Allyl tetraisopropylphosphorodiamidite may be used in the total synthesis of (−)-tetrahydrolipstatin, dolabelide C, (-)-salicylihalamides A and B.
Phosphitylation agent used in the preparation of oligonucleotides. Selective deallylation is accomplished by palladium catalysis.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
188.0 °F
Point d'éclair (°C)
86.67 °C
Total synthesis of dolabelide C: a phosphate-mediated approach.
Hanson PR, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 76(11), 4358-4370 (2011)
Phosphate Tether-Mediated Approach to the Formal Total Synthesis of (?)-Salicylihalamides A and B.
Chegondi R, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 76(10), 3909-3916 (2011)
A concise, phosphate-mediated approach to the total synthesis of (?)-tetrahydrolipstatin.
Venukadasula PK, et al.
Organic Letters, 12(7), 1556-1559 (2010)