Principaux documents
759449
Sigma-Aldrich
3-Amino-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridine
97%
Synonyme(s) :
1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridin-3-amine, 1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridin-3-ylamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H6N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
226-232 °C
Chaîne SMILES 
Nc1nnc2ccccn12
InChI
1S/C6H6N4/c7-6-9-8-5-3-1-2-4-10(5)6/h1-4H,(H2,7,9)
Clé InChI
NCZQAIFOXJOCFI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable