Principaux documents
759139
Sigma-Aldrich
β-N-Methyl-d3-amino-DL-alanine-15N2
98 atom % 15N, 98 atom % D, 97% (CP)
Synonyme(s) :
BMAA-15N2,d3
About This Item
Formule linéaire :
C(D)315NHCH2CH(15NH2)COOH
Poids moléculaire :
123.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % 15N
98 atom % D
Essai
97% (CP)
Forme
powder
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES 
OC(C([15NH2])C[15N]([H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C4H10N2O2/c1-6-2-3(5)4(7)8/h3,6H,2,5H2,1H3,(H,7,8)/i1D3,5+1,6+1
Clé InChI
UJVHVMNGOZXSOZ-OISARLQDSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product is a Neurotoxin
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Attention
Neurotoxin
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable