Principaux documents
749176
Sigma-Aldrich
1-Palmitoyl-2-stearoyl-rac-glycero-3-phosphocholine (trimethyl-d9)
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C42D9H75NO8P
Poids moléculaire :
771.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
97% (CP)
Forme
liquid
Changement de masse
M+9
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])[N+](CCOP([O-])(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C42H84NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h40H,6-39H2,1-5H3/i3D3,4D3,5D3
Clé InChI
PZNPLUBHRSSFHT-YJMGCJIZSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable