Principaux documents
736139
Sigma-Aldrich
L-Arginine-α-15N hydrochloride
98 atom % 15N, 97% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
HN=C(NH2)NH(CH2)3CH(15NH2)COOH · HCl
Poids moléculaire :
211.66
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Essai
97% (CP)
Forme
powder
Technique(s)
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
Pf
226-230 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
Cl.NC(=N)NCCC[C@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1/i7+1;
Clé InChI
KWTQSFXGGICVPE-OMEWPDABSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable