736120
α,α,α-Trifluorotoluene solution
NMR reference standard, 0.05% in benzene-d6 (99.6 atom % D), NMR tube size 5 mm × 8 in., NMR tube wall thickness 0.24 mm , ultra-thin wall
Synonyme(s) :
Trifluorure de benzényle
About This Item
Produits recommandés
Qualité
NMR reference standard
analytical standard
Concentration
0.05% in benzene-d6 (99.6 atom % D)
Technique(s)
NMR: suitable
Taille du tube de RMN
5 mm × 8 in.
Épaisseur de la paroi du tube de RMN
0.24 mm , ultra-thin wall
Adéquation
suitable for NMR (reference standard)
Format
single component solution
Chaîne SMILES
FC(F)(F)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5F3/c8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Clé InChI
GETTZEONDQJALK-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
Quantité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organes cibles
Blood
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
12.2 °F
Point d'éclair (°C)
-11 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)